4-Bromobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR52101-100G
OR52101-250G
OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA
63.8
EUR
APOSOR52101-100G
APOSOR52101-250G
APOSOR52101-1KG
4-Bromobenzoyl chloride 98%
4-Bromobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₄BrClO Punto di ebollizione: 174 °C/102mmHg Punto di fusione: 36…42 °C Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000683 CAS Number: 586-75-4 EINECS: 209-580-1 UN: 3261 ADR: 8,II |