Stampa…
3-Amino-4-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
OR52091-10G OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-10GEA 459 EUR
APOSOR52091-10G APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopyridine 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formula: C₅H₅IN₂
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di fusione: 58…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04971334
CAS Number: 105752-11-2