Stampa…
4-Bromo-2-iodophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52087-1G OR52087-5G
APOSOR52087-1GEA 40.8 EUR
APOSOR52087-1G APOSOR52087-5G
4-Bromo-2-iodophenol 98%
4-Bromo-2-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Peso molecolare: 298,91 g/mol
Punto di fusione: 71,8…72.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09029644
CAS Number: 207115-22-8