Stampa…
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52086-5G OR52086-10G OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA 23 EUR
APOSOR52086-5G APOSOR52086-10G APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09750949
CAS Number: 10315-06-7