Stampa…
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
OR52084-1G OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA 65.5 EUR
APOSOR52084-1G APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso molecolare: 219,28 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038678
CAS Number: 17012-21-4