Stampa…
Diethyl iminodiacetate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 69.8 EUR
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Formula: C₈H₁₅NO₄
Punto di ebollizione: 208 °C
Densità: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041925
CAS Number: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6