Stampa…
2-Amino-3-iodophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 510 EUR
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Formula: C₆H₆INO
Punto di fusione: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 443921-86-6