Stampa…
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 284 EUR
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881345
CAS Number: 1017412-53-1