Stampa…
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52056-1G OR52056-250MG OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA 29 EUR
APOSOR52056-1G APOSOR52056-250MG APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573042
CAS Number: 267651-23-0