6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ Punto di fusione: 111…112,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11100042 CAS Number: 906352-78-1 |