Stampa…
5-Nitropicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 191 EUR
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
5-Nitropicolinic acid 98%
5-Nitropicolinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Punto di fusione: 208…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114182
CAS Number: 30651-24-2