Stampa…
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52053-1G OR52053-10G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 350 EUR
APOSOR52053-1G APOSOR52053-10G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Formula: C₁H₁NO₃
Peso molecolare: 153,1354 g/mol
Punto di fusione: 136…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032021
CAS Number: 1197-10-0