Stampa…
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylamine
OR52051-1G OR52051-100MG OR52051-5G
APOSOR52051-1GEA 125 EUR
APOSOR52051-1G APOSOR52051-100MG APOSOR52051-5G
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739233
CAS Number: 73221-18-8