Stampa…
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR52050-1G OR52050-100MG OR52050-250MG OR52050-500MG OR52050-5G
APOSOR52050-1GEA 275 EUR
APOSOR52050-1G APOSOR52050-100MG APOSOR52050-250MG APOSOR52050-500MG APOSOR52050-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Formula: C₉H₁₃N₃
Peso molecolare: 163.22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425745
CAS Number: 92808-19-0