Stampa…
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52048-1G OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA 24.8 EUR
APOSOR52048-1G APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄BrNO
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042854
CAS Number: 13073-28-4