Stampa…
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52034-1G OR52034-250MG OR52034-5G
APOSOR52034-1GEA 111 EUR
APOSOR52034-1G APOSOR52034-250MG APOSOR52034-5G
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl-2,4-dimethoxypyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617311
CAS Number: 15400-58-5