Stampa…
6-Phenyl-3-formylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5202-1G OR5202-250MG
APOSOR5202-1GEA 329 EUR
APOSOR5202-1G APOSOR5202-250MG
6-Phenyl-3-formylpyridine 97%
6-Phenyl-3-formylpyridine
Formula: C₁₂H₉NO
Punto di fusione: 57…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086130
CAS Number: 63056-20-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III