Stampa…
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-4'-methoxy-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)benzene
OR52012-1G OR52012-5G
APOSOR52012-1GEA 43.7 EUR
APOSOR52012-1G APOSOR52012-5G
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Peso molecolare: 263,1298 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671954
CAS Number: 58743-83-2