4-Formyl-2-methylthiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-Methylthiazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₅H₅NOS Punto di fusione: 56…58 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06655197 CAS Number: 20949-84-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |