Stampa…
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 778 EUR
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate 95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₁BrO₂
Punto di fusione: 140…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00496638
CAS Number: 89901-03-1