Stampa…
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate
OR51989-1G OR51989-5G
APOSOR51989-1GEA 53.9 EUR
APOSOR51989-1G APOSOR51989-5G
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Formula: C₉H₁₄O₄
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 264…266 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09959866
CAS Number: 3788-94-1
EINECS: 223-259-3