Stampa…
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51986-1G OR51986-250MG OR51986-5G
APOSOR51986-1GEA 139 EUR
APOSOR51986-1G APOSOR51986-250MG APOSOR51986-5G
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate 95%
tert-Butyl-2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Formula: C₁₂H₂₀N₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11976177
CAS Number: 1227382-01-5