Stampa…
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51981-25G OR51981-5G
APOSOR51981-25GEA 54.4 EUR
APOSOR51981-25G APOSOR51981-5G
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
N-Boc-Piperidin-4-ylacetic acid methyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632529
CAS Number: 175213-46-4