Stampa…
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-bromo-2-methylnicotinate
OR51975-100G OR51975-25G OR51975-5G
APOSOR51975-100GEA 1860 EUR
APOSOR51975-100G APOSOR51975-25G APOSOR51975-5G
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 244,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698571
CAS Number: 129477-21-0