Stampa…
2-Bromo-5-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51974-1G OR51974-25G OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA 14.7 EUR
APOSOR51974-1G APOSOR51974-25G APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Peso molecolare: 218,0100 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466299
CAS Number: 52427-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III