Stampa…
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
OR51966-100G OR51966-25G
APOSOR51966-100GEA 706 EUR
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
6-Hydroxy-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 188.1800 g/mol
Punto di fusione: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00209983
CAS Number: 2437-17-4