Stampa…
4-Bromobenzyl mercaptan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Bromotoluene-α-thiol
OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 32.1 EUR
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
4-Bromobenzyl mercaptan
4-Bromobenzyl mercaptan
Formula: C₇H₇BrS
Peso molecolare: 203,1 g/mol
Punto di fusione: 26…30 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701566
CAS Number: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III