Stampa…
3-Bromobenzyl mercaptan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51962-1G OR51962-5G
APOSOR51962-1GEA 26.1 EUR
APOSOR51962-1G APOSOR51962-5G
3-Bromobenzyl mercaptan
3-Bromobenzyl mercaptan
Formula: C₇H₇BrS
Flash Pt: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798010
CAS Number: 886497-84-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III