Stampa…
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
OR51957-100G OR51957-25G
APOSOR51957-100GEA 74.2 EUR
APOSOR51957-100G APOSOR51957-25G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₄
Peso molecolare: 278,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11594962
CAS Number: 571188-59-5