2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR51956-100G
OR51956-500G
OR51956-1KG
APOSOR51956-100GEA
23.2
EUR
APOSOR51956-100G
APOSOR51956-500G
APOSOR51956-1KG
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene 97%
2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene
Formula:
C₅₄H₇₈O₃ Punto di fusione: 248…250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026284 CAS Number: 1709-70-2 EINECS: 216-971-0 |