Stampa…
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxyhexahydro-2-pyridine carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,4R)-4-Hydroxypiperidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected, (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid
OR51946-1G OR51946-250MG OR51946-100MG
APOSOR51946-1GEA 578 EUR
APOSOR51946-1G APOSOR51946-250MG APOSOR51946-100MG
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxyhexahydro-2-pyridine carboxylic acid 95%
(2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxyhexahydro-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₅
Peso molecolare: 245,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112667
CAS Number: 955016-25-8