Stampa…
2-Piperidone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: δ-Valerolactame, delta-Valerolactam, Piperidin-2-one
OR5194-100G OR5194-25G OR5194-500G
APOSOR5194-100GEA 56.8 EUR
APOSOR5194-100G APOSOR5194-25G APOSOR5194-500G
2-Piperidone 97%
2-Piperidone
Formula: C₅H₉NO
Peso molecolare: 99,13 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C
Punto di fusione: 38…40 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006037
CAS Number: 675-20-7