Stampa…
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51938-25G OR51938-5G
APOSOR51938-25GEA 93.1 EUR
APOSOR51938-25G APOSOR51938-5G
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₉H₅Cl₂N₃
Peso molecolare: 226,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047340
CAS Number: 1700-02-3