Stampa…
5-Aminopentan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 EUR
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Aminopentan-1-ol 97%
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Peso molecolare: 103,16 g/mol
Punto di ebollizione: 120…122 °C/15,75mmHg
Punto di fusione: 33…35 °C
Densità: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008237
CAS Number: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8,III