tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
[(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamic acid tert-Butyl ester, (1R,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane, (1R,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl [(1R,2R)-2-Aminocyclohexyl]carbamate, (1R,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1R,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08726023 CAS Number: 146504-07-6 |