Stampa…
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-4-Aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
OR51931-25G OR51931-5G OR51931-100G
APOSOR51931-25GEA 216 EUR
APOSOR51931-25G APOSOR51931-5G APOSOR51931-100G
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride 97%
cis-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
Peso molecolare: 151,63 g/mol
Punto di fusione: 193…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366531
CAS Number: 56239-26-0