Stampa…
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5193-1G OR5193-25G OR5193-5G
APOSOR5193-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5193-1G APOSOR5193-25G APOSOR5193-5G
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
3-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClNO₄
Peso molecolare: 201,57 g/mol
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632172
CAS Number: 39608-47-4