Stampa…
3-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid
OR51927-1KG OR51927-250G
APOSOR51927-1KGEA 114 EUR
APOSOR51927-1KG APOSOR51927-250G
3-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 188,18 g/mol
Punto di fusione: 218…221 °C
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004103
CAS Number: 92-70-6
EINECS: 202-180-8