Stampa…
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51926-1G OR51926-5G
APOSOR51926-1GEA 105 EUR
APOSOR51926-1G APOSOR51926-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
Peso molecolare: 156,5664 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234659
CAS Number: 1829-33-0