Stampa…
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51920-25G OR51920-5G OR51920-100G
APOSOR51920-25GEA 50.2 EUR
APOSOR51920-25G APOSOR51920-5G APOSOR51920-100G
2,3-Dihydroxybenzaldehyde 98%
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Punto di fusione: 104…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003324
CAS Number: 24677-78-9
EINECS: 246-398-1