Stampa…
4-Nitro-m-anisic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 109 EUR
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
4-Nitro-m-anisic acid
4-Nitro-m-anisic acid
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197.15 g/mol
Punto di ebollizione: 405
Punto di fusione: 233…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007353
CAS Number: 5081-36-7