Stampa…
Azometina H sale sodico idrato
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51919-100G OR51919-25G
APOSOR51919-100GEA 358 EUR
APOSOR51919-100G APOSOR51919-25G
Azometina H sale sodico idrato
Azometina H sale sodico idrato
Reagent for boron determination.
Formula: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149588
CAS Number: 206752-32-1