Stampa…
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51918-1G OR51918-25G OR51918-5G
APOSOR51918-1GEA 14.7 EUR
APOSOR51918-1G APOSOR51918-25G APOSOR51918-5G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₅HCl₂N₃
Peso molecolare: 173,9875 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08460393
CAS Number: 5305-45-3