Methyl-2-bromonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-bromonicotinate, Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
OR51917-1G
OR51917-25G
OR51917-5G
APOSOR51917-1GEA
53.9
EUR
APOSOR51917-1G
APOSOR51917-25G
APOSOR51917-5G
Methyl-2-bromonicotinate
Methyl-2-bromonicotinate
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Peso molecolare: 216,03 g/mol Punto di fusione: 32…37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07367915 CAS Number: 52718-95-3 |