Stampa…
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51913-10G OR51913-1G OR51913-5G
APOSOR51913-10GEA 440 EUR
APOSOR51913-10G APOSOR51913-1G APOSOR51913-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate 95+%
Ethyl-4-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Punto di fusione: 216…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863732
CAS Number: 24782-43-2