Stampa…
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51912-1G OR51912-250MG
APOSOR51912-1GEA 23.2 EUR
APOSOR51912-1G APOSOR51912-250MG
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂
Punto di fusione: 218…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012698
CAS Number: 3251-69-2
EINECS: 221-840-6