Stampa…
1,3-Dithiane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51910-25G OR51910-5G OR51910-100G
APOSOR51910-25GEA 176 EUR
APOSOR51910-25G APOSOR51910-5G APOSOR51910-100G
1,3-Dithiane 98%
1,3-Dithiane
Formula: C₄H₈S₂
Peso molecolare: 120,24 g/mol
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Punto di fusione: 52…54 °C
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006654
CAS Number: 505-23-7
EINECS: 208-006-7
UN: 3335
ADR: 9,III