Benzyl nicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester
OR51903-250G
OR51903-50G
OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA
118
EUR
APOSOR51903-250G
APOSOR51903-50G
APOSOR51903-1KG
Benzyl nicotinate 98%
Benzyl nicotinate
Formula:
C₁₃H₁₁NO₂ Peso molecolare: 213,24 g/mol Punto di ebollizione: 177 °C/8,25mmHg Punto di fusione: 24 °C Densità: 1,165 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023584 CAS Number: 94-44-0 |