Stampa…
Ethyl-2-methylacetoacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
OR51898-100G OR51898-25G
APOSOR51898-100GEA 39.4 EUR
APOSOR51898-100G APOSOR51898-25G
Ethyl-2-methylacetoacetate
Ethyl-2-methylacetoacetate
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 187 °C
Densità: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009164
CAS Number: 609-14-3
EINECS: 210-179-9