8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
8-Hydroxy-7-quinolinecarboxylic acid
OR51895-1G
OR51895-5G
APOSOR51895-1GEA
35
EUR
APOSOR51895-1G
APOSOR51895-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid 95%
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇NO₃ Peso molecolare: 189,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671539 CAS Number: 19829-79-9 |